missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Ovine Prolactin Antagonist Protein
A cDNA sequence encoding the Prolactin Antagonist was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 2055.00 €
Spezifikation
Name | Prolactin Antagonist Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Biologische Aktivität | Ovine Prolactin Antagonist is devoid of agonistic activity and capable of inhibiting biological activity of Ovine Prolactin or other lactogenic hormones as evidenced by proliferation assay of Nb2 or other cells. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15915409
|
enQuireBio™
QP14010-EC-10UG |
10 μg |
137.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15935409
|
enQuireBio™
QP14010-EC-50UG |
50 μg |
212.00 €
50 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15925409
|
enQuireBio™
QP14010-EC-1MG |
1 mg |
2055.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 19-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
Prolactin Antagonist Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
Ovine Prolactin was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution with 0.02%-0.03% NaHCO3. |
Research Use Only | |
Ovine Prolactin Antagonist is devoid of agonistic activity and capable of inhibiting biological activity of Ovine Prolactin or other lactogenic hormones as evidenced by proliferation assay of Nb2 or other cells. | |
Ovine | |
His | |
Greater than 99.0% as determined by SDS-PAGE. |