Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse sRANKL Protein
A cDNA sequence encoding the sRANKL was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 7090.00 €
Spezifikation
Name | sRANKL Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Biologische Aktivität | The ED50, as measured by its ability to induce osteoclast differentiation of RAW 264.7 mouse monocyte/macrophage cells, is less than 2ng/ml. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15935418
|
enQuireBio™
QP10869-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15915418
|
enQuireBio™
QP10869-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15925418
|
enQuireBio™
QP10869-1MG |
1 mg |
7090.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 19-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
sRANKL Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
Lys158-Asp316, with an N-terminal Met, Accession # Q3TWY5 | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
The ED50, as measured by its ability to induce osteoclast differentiation of RAW 264.7 mouse monocyte/macrophage cells, is less than 2ng/ml. | |
Mouse | |
Untagged | |
sRANKL protein was lyophilized from a 0.2microm filtered solution in NaH2PO4, NaCl and EDTA. |