missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse sRANKL Protein

A cDNA sequence encoding the sRANKL was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marke:  enQuireBio™ QP10869-1mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15925418

  • 7375.00 € / 1 Milligramm

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

sRANKL Protein
Research Use Only
The ED50, as measured by its ability to induce osteoclast differentiation of RAW 264.7 mouse monocyte/macrophage cells, is less than 2ng/ml.
Mouse
Untagged
sRANKL protein was lyophilized from a 0.2microm filtered solution in NaH2PO4, NaCl and EDTA.
1 mg
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
Lys158-Asp316, with an N-terminal Met, Accession # Q3TWY5
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote