missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Major urinary protein 11 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Major urinary protein 11, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00 € - 3545.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001157998.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 100039028 |
Name | Major urinary protein 11 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16078440
|
enQuireBio™
QP7360-ye-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16018450
|
enQuireBio™
QP7360-ye-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16068440
|
enQuireBio™
QP7360-ye-100ug |
100 μg |
800.00 €
100 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16098440
|
enQuireBio™
QP7360-ye-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16008450
|
enQuireBio™
QP7360-ye-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16088440
|
enQuireBio™
QP7360-ye-1mg |
1 mg |
3545.00 €
1 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Spezifikation
NP_001157998.1 | |
Major urinary protein 11 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
100039028 | |
Research Use Only | |
Mup11 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
REKINGEWHT IILASDKREK IEDNGNFRLF LEQIHVLENS LVLKFHTVRD EECSELSMVA DKTEKAGEYS VTYDGFNTFT IPKTDYDNFL MAHLINEKDG ETFQLMGLYG REPDLSSDIK ERFAQLCEEH GILRENIIDL SNANRCLQAR E | |
Greater than 81.5% as determined by SDS-PAGE. |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title