Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Major urinary protein 11 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Major urinary protein 11, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP7360-ye-10ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16078440
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
NP_001157998.1
Major urinary protein 11 Protein
Research Use Only
Mup11
Recombinant Protein
Yeast
REKINGEWHT IILASDKREK IEDNGNFRLF LEQIHVLENS LVLKFHTVRD EECSELSMVA DKTEKAGEYS VTYDGFNTFT IPKTDYDNFL MAHLINEKDG ETFQLMGLYG REPDLSSDIK ERFAQLCEEH GILRENIIDL SNANRCLQAR E
Greater than 81.5% as determined by SDS-PAGE.
100039028
10 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol