Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Importin subunit beta-1 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Importin subunit beta-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00 € - 3405.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_032405.3 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 16211 |
Name | Importin subunit beta-1 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16052110
|
enQuireBio™
QP6274-EC-100UG |
100 μg |
770.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 22-10-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16072110
|
enQuireBio™
QP6274-EC-1MG |
1 mg |
3405.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 22-10-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16062110
|
enQuireBio™
QP6274-EC-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16082110
|
enQuireBio™
QP6274-EC-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16092110
|
enQuireBio™
QP6274-EC-500UG |
500 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16002120
|
enQuireBio™
QP6274-EC-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
NP_032405.3 | |
Importin subunit beta-1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
16211 | |
Research Use Only | |
Kpnb1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MELITILEKT VSPDRLELEA AQKFLERAAV ENLPTFLVEL SRVLANPGNS QVARVAAGLQ IKNSLTSKDP DIKAQYQQRW LAIDANARRE VKNYVLQTLG TETYRPSSAS QCVAGIACAE IPVSQWPELI PQLVANVTNP NSTEHMKEST LEAIGYICQD IDPEQLQDKS NEILTAIIQG MRKEEPSNNV KLAATNALLN SLEFTKANFD KESERHFIMQ VVCEATQCPD TRVRVAALQN LVKIMSLYYQ YMETYMGPAL FAITIEAMKS DIDEVALQGI EFWSNVCDEE MDLAIEASEA AEQGRPPEHT SKFYAKGALQ YLVPILTQTL TKQDENDDDD DWNPCKAAGV CLMLLSTCCE DDIVPHVLPF IKEHIKNPDW RYRDAAVMAF GSILEGPEPN QLKPLVIQAM PTLIELMKDP SVVVRDTTAW TVGRICELLP EAAINDVYLA PLLQCLIEGL SAEPRVASNV CWAFSSLAEA AYEAADVADD QEEPATYCLS SSFELIVQKL LETTDRPDGH QNNLRSSAYE SLMEIVKNSA KDCYPAVQKT TLVIMERLQQ VLQMESHIQS TSDRIQFNDL QSLLCATLQN VLRKVQHQDA LQISDVVMAS LLRMFQSTAG SGGVQEDALM AVSTLVEVLG GEFLKYMEAF KPFLGIGLKN YAEYQVCLAA VGLVGDLCRA LQSNILPFCD EVMQLLLENL GNENVHRSVK PQILSVFGDI ALAIGGEFKK YLEVVLNTLQ QASQAQVDKS DFDMVDYLNE LRESCLEAYT GIVQGLKGDQ ENVHPDVMLV QPRVEFILSF IDHIAGDEDH TDGVVACAAG LIGDLCTAFG KDVLKLVEAR PMIHELLTEG RRSKTNKAKT LATWATKELR KLKNQA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |