missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Cytochrome P450 2E1 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Cytochrome P450 2E1, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00 € - 3405.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_067257.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 13106 |
Name | Cytochrome P450 2E1 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16087631
|
enQuireBio™
QP9094-YE-100UG |
100 μg |
770.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 22-10-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16007641
|
enQuireBio™
QP9094-YE-1MG |
1 mg |
3405.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 22-10-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16097631
|
enQuireBio™
QP9094-YE-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16017641
|
enQuireBio™
QP9094-YE-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16027641
|
enQuireBio™
QP9094-YE-500UG |
500 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16037641
|
enQuireBio™
QP9094-YE-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
NP_067257.1 | |
Cytochrome P450 2E1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
13106 | |
Research Use Only | |
Cyp2e1 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
AVLGITVALL VWIATLLLVS IWKQIYRSWN LPPGPFPIPF FGNIFQLDLK DIPKSLTKLA KRFGPVFTLH LGQRRIVVLH GYKAVKEVLL NHKNEFSGRG DIPVFQEYKN KGIIFNNGPT WKDVRRFSLS ILRDWGMGKQ GNEARIQREA HFLVEELKKT KGQPFDPTFL IGCAPCNVIA DILFNKRFDY DDKKCLELMS LFNENFYLLS TPWIQAYNYF SDYLQYLPGS HRKVMKNVSE IRQYTLGKAK EHLKSLDINC PRDVTDCLLI EMEKEKHSQE PMYTMENISV TLADLFFAGT ETTSTTLRYG LLILMKYPEI EEKLHEEIDR VIGPSRAPAV RDRMNMPYMD AVVHEIQRFI NLVPSNLPHE ATRDTVFRGY VIPKGTVVIP TLDSLLFDNY EFPDPETFKP EHFLNENGKF KYSDYFKAFS AGKRVCVGEG LARMELFLLL SAILQHFNLK SLVDPKDIDL SPVTIGFGSI PREFKLCVIP RS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |