Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Cytochrome P450 2E1 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Cytochrome P450 2E1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP9094-ye-50ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16037641
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
NP_067257.1
Cytochrome P450 2E1 Protein
Research Use Only
Cyp2e1
Recombinant Protein
Yeast
AVLGITVALL VWIATLLLVS IWKQIYRSWN LPPGPFPIPF FGNIFQLDLK DIPKSLTKLA KRFGPVFTLH LGQRRIVVLH GYKAVKEVLL NHKNEFSGRG DIPVFQEYKN KGIIFNNGPT WKDVRRFSLS ILRDWGMGKQ GNEARIQREA HFLVEELKKT KGQPFDPTFL IGCAPCNVIA DILFNKRFDY DDKKCLELMS LFNENFYLLS TPWIQAYNYF SDYLQYLPGS HRKVMKNVSE IRQYTLGKAK EHLKSLDINC PRDVTDCLLI EMEKEKHSQE PMYTMENISV TLADLFFAGT ETTSTTLRYG LLILMKYPEI EEKLHEEIDR VIGPSRAPAV RDRMNMPYMD AVVHEIQRFI NLVPSNLPHE ATRDTVFRGY VIPKGTVVIP TLDSLLFDNY EFPDPETFKP EHFLNENGKF KYSDYFKAFS AGKRVCVGEG LARMELFLLL SAILQHFNLK SLVDPKDIDL SPVTIGFGSI PREFKLCVIP RS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
13106
50 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol