Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Cytochrome P450 2E1 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Cytochrome P450 2E1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP9094-ye-1mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16007641
  • 3405.00 € / 1 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
NP_067257.1
Cytochrome P450 2E1 Protein
Research Use Only
Cyp2e1
Recombinant Protein
Yeast
AVLGITVALL VWIATLLLVS IWKQIYRSWN LPPGPFPIPF FGNIFQLDLK DIPKSLTKLA KRFGPVFTLH LGQRRIVVLH GYKAVKEVLL NHKNEFSGRG DIPVFQEYKN KGIIFNNGPT WKDVRRFSLS ILRDWGMGKQ GNEARIQREA HFLVEELKKT KGQPFDPTFL IGCAPCNVIA DILFNKRFDY DDKKCLELMS LFNENFYLLS TPWIQAYNYF SDYLQYLPGS HRKVMKNVSE IRQYTLGKAK EHLKSLDINC PRDVTDCLLI EMEKEKHSQE PMYTMENISV TLADLFFAGT ETTSTTLRYG LLILMKYPEI EEKLHEEIDR VIGPSRAPAV RDRMNMPYMD AVVHEIQRFI NLVPSNLPHE ATRDTVFRGY VIPKGTVVIP TLDSLLFDNY EFPDPETFKP EHFLNENGKF KYSDYFKAFS AGKRVCVGEG LARMELFLLL SAILQHFNLK SLVDPKDIDL SPVTIGFGSI PREFKLCVIP RS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
13106
1 mg
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol