Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse C-C motif chemokine 9 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) C-C motif chemokine 9, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00 € - 3545.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_035468.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 20308 |
Name | C-C motif chemokine 9 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16085741
|
enQuireBio™
QP8647-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16025751
|
enQuireBio™
QP8647-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16075741
|
enQuireBio™
QP8647-ec-100ug |
100 μg |
800.00 €
100 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16005751
|
enQuireBio™
QP8647-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16015751
|
enQuireBio™
QP8647-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16095741
|
enQuireBio™
QP8647-ec-1mg |
1 mg |
3545.00 €
1 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Spezifikation
NP_035468.1 | |
C-C motif chemokine 9 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
20308 | |
Research Use Only | |
Ccl9 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
QITHATETKE VQSSLKAQQG LEIEMFHMGF QDSSDCCLSY NSRIQCSRFI GYFPTSGGCT RPGIIFISKR GFQVCANPSD RRVQRCIERL EQN | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |