Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse C-C motif chemokine 9 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) C-C motif chemokine 9, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8647-ec-500ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16015751
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
NP_035468.1
C-C motif chemokine 9 Protein
Research Use Only
Ccl9
Recombinant Protein
E. coli
QITHATETKE VQSSLKAQQG LEIEMFHMGF QDSSDCCLSY NSRIQCSRFI GYFPTSGGCT RPGIIFISKR GFQVCANPSD RRVQRCIERL EQN
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
20308
500 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol