missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant M. tuberculosis Ag85C Protein
A DNA sequence encoding the Mycobacterium tuberculosis (strain CDC 1551 / Oshkosh) Ag85C, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke: enQuireBio™ QP7382-ec-1mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
WP_003400908.1 | |
1 mg | |
Not determined. | |
Full Length | |
M. tuberculosis | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
M. tuberculosis Ag85C Protein | |
Research Use Only | |
fbpC | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AFSRPGLPVE YLQVPSASMG RDIKVQFQGG GPHAVYLLDG LRAQDDYNGW DINTPAFEEY YQSGLSVIMP VGGQSSFYTD WYQPSQSNGQ NYTYKWETFL TREMPAWLQA NKGVSPTGNA AVGLSMSGGS ALILAAYYPQ QFPYAASLSG FLNPSEGWWP TLIGLAMNDS GGYNANSMWG PSSDPAWKRN DPMVQIPRLV ANNTRIWVYC GNGTPSDLGG DNIPAKFLEG LTLRTNQTFR DTYAADGGRN GVFNFPPNGT HSWPYWNEQL VAMKADIQHV LNGATPPAAP AAPAA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
enQuireBio™ Recombinant M. tuberculosis Ag85C Protein > 1mg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur