missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant M. tuberculosis Ag85C Protein
A DNA sequence encoding the Mycobacterium tuberculosis (strain CDC 1551 / Oshkosh) Ag85C, was expressed in the hosts and tags indicated.
418.00 € - 3545.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | WP_003400908.1 |
---|---|
Name | M. tuberculosis Ag85C Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Gensymbol | fbpC |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16078560
|
enQuireBio™
QP7382-ec-10ug |
10 μg |
418.00 €
10 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16018570
|
enQuireBio™
QP7382-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16068560
|
enQuireBio™
QP7382-ec-100ug |
100 μg |
1025.00 €
100 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16098560
|
enQuireBio™
QP7382-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16008570
|
enQuireBio™
QP7382-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16088560
|
enQuireBio™
QP7382-ec-1mg |
1 mg |
3545.00 €
1 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Spezifikation
WP_003400908.1 | |
Research Use Only | |
fbpC | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AFSRPGLPVE YLQVPSASMG RDIKVQFQGG GPHAVYLLDG LRAQDDYNGW DINTPAFEEY YQSGLSVIMP VGGQSSFYTD WYQPSQSNGQ NYTYKWETFL TREMPAWLQA NKGVSPTGNA AVGLSMSGGS ALILAAYYPQ QFPYAASLSG FLNPSEGWWP TLIGLAMNDS GGYNANSMWG PSSDPAWKRN DPMVQIPRLV ANNTRIWVYC GNGTPSDLGG DNIPAKFLEG LTLRTNQTFR DTYAADGGRN GVFNFPPNGT HSWPYWNEQL VAMKADIQHV LNGATPPAAP AAPAA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
M. tuberculosis Ag85C Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
M. tuberculosis | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
enQuireBio™ Recombinant M. tuberculosis Ag85C Protein