Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human Wnt-3a Protein
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
388.00 € - 5575.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 89780
Molekulargewicht 37.4 kDa
Name Wnt-3a
Quelle Chinese Hamster Ovary cell line,CHO-derived human Wnt-3a protein Ser19-Lys352
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Zusammensetzung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zusammensetzung Preis Menge & Verfügbarkeit  
18166560
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
R&D Systems™
5036-WN-010
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS, EDTA and CHAPS with BSA as a carrier protein.
388.00 €
10 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
18187340
Unterlagen ansehen
R&D Systems™
5036-WN-010/CF
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS, EDTA and CHAPS.
388.00 €
10 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
18694739
Unterlagen ansehen
R&D Systems™
5036-WN-500/CF
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS, EDTA and CHAPS.
5575.00 €
500 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
18755707
Unterlagen ansehen
R&D Systems™
5036-WN-500
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS, EDTA and CHAPS with BSA as a carrier protein.
5575.00 €
500 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Measured by its ability to induce alkaline phosphatase production by MC3T3-E1 mouse preosteoblast cells. The ED50 for this effect is 5.00-25.0 ng/mL. Measured by its ability to induce Topflash reporter activity in HEK293T human embryonic kidney cells. The ED50 for this effect is <500 ng/mL. Protein concentrations should be titrated based on cell type and if appropriate, passage number of the cell line. Optimal concentrations should be determined by each laboratory for each application.
Spezifikation
Spezifikation
89780
Wnt-3a
Unconjugated
75%, by SDS-PAGE with silver staining.
37.4 kDa
Chinese Hamster Ovary cell line,CHO-derived human Wnt-3a protein Ser19-Lys352
Recombinant
Videos