missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Ubiquitin-conjugating enzyme E2 variant 2 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ubiquitin-conjugating enzyme E2 variant 2, was expressed in the hosts and tags indicated.

160.00 € - 2485.00 €

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_003341.1
Gen-ID (Entrez) 7336
Name Ubiquitin-conjugating enzyme E2 variant 2 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 6
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16076380
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP6864-ec-10ug
10 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16016390
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP6864-ec-50ug
50 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16066380
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP6864-ec-100ug
100 μg
554.00 €
100 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16096380
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP6864-ec-200ug
200 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16006390
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP6864-ec-500ug
500 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16086380
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP6864-ec-1mg
1 mg
2485.00 €
1 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

NP_003341.1
Ubiquitin-conjugating enzyme E2 variant 2 Protein
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
7336
Research Use Only
UBE2V2
Recombinant Protein
E. coli
AVSTGVKVPR NFRLLEELEE GQKGVGDGTV SWGLEDDEDM TLTRWTGMII GPPRTNYENR IYSLKVECGP KYPEAPPSVR FVTKINMNGI NNSSGMVDAR SIPVLAKWQN SYSIKVVLQE LRRLMMSKEN MKLPQPPEGQ TYNN
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt