Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ubiquitin-conjugating enzyme E2 variant 2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ubiquitin-conjugating enzyme E2 variant 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP6864-ec-500ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16006390
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
NP_003341.1
Ubiquitin-conjugating enzyme E2 variant 2 Protein
Research Use Only
UBE2V2
Recombinant Protein
E. coli
AVSTGVKVPR NFRLLEELEE GQKGVGDGTV SWGLEDDEDM TLTRWTGMII GPPRTNYENR IYSLKVECGP KYPEAPPSVR FVTKINMNGI NNSSGMVDAR SIPVLAKWQN SYSIKVVLQE LRRLMMSKEN MKLPQPPEGQ TYNN
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
7336
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol