Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Tropomodulin-3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Tropomodulin-3, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00 € - 2485.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_055362.1
Gen-ID (Entrez) 29766
Name Tropomodulin-3 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16092791
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP8124-ec-10ug
10 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16032801
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP8124-ec-50ug
50 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16082791
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP8124-ec-100ug
100 μg
554.00 €
100 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16012801
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP8124-ec-200ug
200 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16022801
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP8124-ec-500ug
500 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16002801
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP8124-ec-1mg
1 mg
2485.00 €
1 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_055362.1
Tropomodulin-3 Protein
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
29766
Research Use Only
TMOD3
Recombinant Protein
E. coli
MALPFRKDLE KYKDLDEDEL LGNLSETELK QLETVLDDLD PENALLPAGF RQKNQTSKST TGPFDREHLL SYLEKEALEH KDREDYVPYT GEKKGKIFIP KQKPVQTFTE EKVSLDPELE EALTSASDTE LCDLAAILGM HNLITNTKFC NIMGSSNGVD QEHFSNVVKG EKILPVFDEP PNPTNVEESL KRTKENDAHL VEVNLNNIKN IPIPTLKDFA KALETNTHVK CFSLAATRSN DPVATAFAEM LKVNKTLKSL NVESNFITGV GILALIDALR DNETLAELKI DNQRQQLGTA VELEMAKMLE ENTNILKFGY QFTQQGPRTR AANAITKNND LVRKRRVEGD HQ
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.