Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Tropomodulin-3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Tropomodulin-3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8124-ec-100ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16082791
  • 554.00 € / 100 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
NP_055362.1
Tropomodulin-3 Protein
Research Use Only
TMOD3
Recombinant Protein
E. coli
MALPFRKDLE KYKDLDEDEL LGNLSETELK QLETVLDDLD PENALLPAGF RQKNQTSKST TGPFDREHLL SYLEKEALEH KDREDYVPYT GEKKGKIFIP KQKPVQTFTE EKVSLDPELE EALTSASDTE LCDLAAILGM HNLITNTKFC NIMGSSNGVD QEHFSNVVKG EKILPVFDEP PNPTNVEESL KRTKENDAHL VEVNLNNIKN IPIPTLKDFA KALETNTHVK CFSLAATRSN DPVATAFAEM LKVNKTLKSL NVESNFITGV GILALIDALR DNETLAELKI DNQRQQLGTA VELEMAKMLE ENTNILKFGY QFTQQGPRTR AANAITKNND LVRKRRVEGD HQ
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
29766
100 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol