Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Thioredoxin reductase 2, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Thioredoxin reductase 2, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00 € - 2485.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_006431.2 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 10587 |
Name | Thioredoxin reductase 2, mitochondrial Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16073231
|
enQuireBio™
QP8200-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16013241
|
enQuireBio™
QP8200-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16063231
|
enQuireBio™
QP8200-ec-100ug |
100 μg |
554.00 €
100 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16093231
|
enQuireBio™
QP8200-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16003241
|
enQuireBio™
QP8200-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16083231
|
enQuireBio™
QP8200-ec-1mg |
1 mg |
2485.00 €
1 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Spezifikation
NP_006431.2 | |
Thioredoxin reductase 2, mitochondrial Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
10587 | |
Research Use Only | |
TXNRD2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
QRDYDLLVVG GGSGGLACAK EAAQLGRKVA VVDYVEPSPQ GTRWGLGGTC VNVGCIPKKL MHQAALLGGL IQDAPNYGWE VAQPVPHDWR KMAEAVQNHV KSLNWGHRVQ LQDRKVKYFN IKASFVDEHT VCGVAKGGKE ILLSADHIII ATGGRPRYPT HIEGALEYGI TSDDIFWLKE SPGKTLVVGA SYVALECAGF LTGIGLDTTI MMRSIPLRGF DQQMSSMVIE HMASHGTRFL RGCAPSRVRR LPDGQLQVTW EDSTTGKEDT GTFDTVLWAI GRVPDTRSLN LEKAGVDTSP DTQKILVDSR EATSVPHIYA IGDVVEGRPE LTPIAIMAGR LLVQRLFGGS SDLMDYDNVP TTVFTPLEYG CVGLSEEEAV ARHGQEHVEV YHAHYKPLEF TVAGRDASQC YVKMVCLREP PQLVLGLHFL GPNAGEVTQG FALGIKCGAS YAQVMRTVGI HPTCSEEVVK LRISKRSGLD PTVTGCUG | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |