Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Thioredoxin reductase 2, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Thioredoxin reductase 2, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8200-ec-10ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16073231
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
NP_006431.2
Thioredoxin reductase 2, mitochondrial Protein
Research Use Only
TXNRD2
Recombinant Protein
E. coli
QRDYDLLVVG GGSGGLACAK EAAQLGRKVA VVDYVEPSPQ GTRWGLGGTC VNVGCIPKKL MHQAALLGGL IQDAPNYGWE VAQPVPHDWR KMAEAVQNHV KSLNWGHRVQ LQDRKVKYFN IKASFVDEHT VCGVAKGGKE ILLSADHIII ATGGRPRYPT HIEGALEYGI TSDDIFWLKE SPGKTLVVGA SYVALECAGF LTGIGLDTTI MMRSIPLRGF DQQMSSMVIE HMASHGTRFL RGCAPSRVRR LPDGQLQVTW EDSTTGKEDT GTFDTVLWAI GRVPDTRSLN LEKAGVDTSP DTQKILVDSR EATSVPHIYA IGDVVEGRPE LTPIAIMAGR LLVQRLFGGS SDLMDYDNVP TTVFTPLEYG CVGLSEEEAV ARHGQEHVEV YHAHYKPLEF TVAGRDASQC YVKMVCLREP PQLVLGLHFL GPNAGEVTQG FALGIKCGAS YAQVMRTVGI HPTCSEEVVK LRISKRSGLD PTVTGCUG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10587
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol