Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TBCEL Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) TBCEL, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00 € - 2485.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001123519.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 219899 |
Name | TBCEL Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16070301
|
enQuireBio™
QP7704-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16010311
|
enQuireBio™
QP7704-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16060301
|
enQuireBio™
QP7704-ec-100ug |
100 μg |
554.00 €
100 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16090301
|
enQuireBio™
QP7704-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16000311
|
enQuireBio™
QP7704-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16080301
|
enQuireBio™
QP7704-ec-1mg |
1 mg |
2485.00 €
1 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Spezifikation
NP_001123519.1 | |
TBCEL Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
219899 | |
Research Use Only | |
TBCEL | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MDQPSGRSFM QVLCEKYSPE NFPYRRGPGM GVHVPATPQG SPMKDRLNLP SVLVLNSCGI TCAGDEKEIA AFCAHVSELD LSDNKLEDWH EVSKIVSNVP QLEFLNLSSN PLNLSVLERT CAGSFSGVRK LVLNNSKASW ETVHMILQEL PDLEELFLCL NDYETVSCPS ICCHSLKLLH ITDNNLQDWT EIRKLGVMFP SLDTLVLANN HLNAIEEPDD SLARLFPNLR SISLHKSGLQ SWEDIDKLNS FPKLEEVRLL GIPLLQPYTT EERRKLVIAR LPSVSKLNGS VVTDGEREDS ERFFIRYYVD VPQEEVPFRY HELITKYGKL EPLAEVDLRP QSSAKVEVHF NDQVEEMSIR LDQTVAELKK QLKTLVQLPT SNMLLYYFDH EAPFGPEEMK YSSRALHSFG IRDGDKIYVE SKTK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |