Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TBCEL Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) TBCEL, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP7704-ec-10ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16070301
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
NP_001123519.1
TBCEL Protein
Research Use Only
TBCEL
Recombinant Protein
E. coli
MDQPSGRSFM QVLCEKYSPE NFPYRRGPGM GVHVPATPQG SPMKDRLNLP SVLVLNSCGI TCAGDEKEIA AFCAHVSELD LSDNKLEDWH EVSKIVSNVP QLEFLNLSSN PLNLSVLERT CAGSFSGVRK LVLNNSKASW ETVHMILQEL PDLEELFLCL NDYETVSCPS ICCHSLKLLH ITDNNLQDWT EIRKLGVMFP SLDTLVLANN HLNAIEEPDD SLARLFPNLR SISLHKSGLQ SWEDIDKLNS FPKLEEVRLL GIPLLQPYTT EERRKLVIAR LPSVSKLNGS VVTDGEREDS ERFFIRYYVD VPQEEVPFRY HELITKYGKL EPLAEVDLRP QSSAKVEVHF NDQVEEMSIR LDQTVAELKK QLKTLVQLPT SNMLLYYFDH EAPFGPEEMK YSSRALHSFG IRDGDKIYVE SKTK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
219899
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol