missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Serine protease HTRA1 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Serine protease HTRA1, was expressed in the hosts and tags indicated.

160.00 € - 2485.00 €

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_002766.1
Gen-ID (Entrez) 5654
Name Serine protease HTRA1 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 6
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16071251
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP7864-ec-10ug
10 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16011261
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP7864-ec-50ug
50 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16061251
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP7864-ec-100ug
100 μg
554.00 €
100 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16091251
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP7864-ec-200ug
200 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16001261
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP7864-ec-500ug
500 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16081251
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP7864-ec-1mg
1 mg
2485.00 €
1 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

NP_002766.1
Serine protease HTRA1 Protein
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
5654
Research Use Only
HTRA1
Recombinant Protein
E. coli
QLSRAGRSAP LAAGCPDRCE PARCPPQPEH CEGGRARDAC GCCEVCGAPE GAACGLQEGP CGEGLQCVVP FGVPASATVR RRAQAGLCVC ASSEPVCGSD ANTYANLCQL RAASRRSERL HRPPVIVLQR GACGQGQEDP NSLRHKYNFI ADVVEKIAPA VVHIELFRKL PFSKREVPVA SGSGFIVSED GLIVTNAHVV TNKHRVKVEL KNGATYEAKI KDVDEKADIA LIKIDHQGKL PVLLLGRSSE LRPGEFVVAI GSPFSLQNTV TTGIVSTTQR GGKELGLRNS DMDYIQTDAI INYGNSGGPL VNLDGEVIGI NTLKVTAGIS FAIPSDKIKK FLTESHDRQA KGKAITKKKY IGIRMMSLTS SKAKELKDRH RDFPDVISGA YIIEVIPDTP AEAGGLKEND VIISINGQSV VSANDVSDVI KRESTLNMVV RRGNEDIMIT VIPEEIDP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt