Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Serine protease HTRA1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Serine protease HTRA1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP7864-ec-10ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16071251
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
NP_002766.1
Serine protease HTRA1 Protein
Research Use Only
HTRA1
Recombinant Protein
E. coli
QLSRAGRSAP LAAGCPDRCE PARCPPQPEH CEGGRARDAC GCCEVCGAPE GAACGLQEGP CGEGLQCVVP FGVPASATVR RRAQAGLCVC ASSEPVCGSD ANTYANLCQL RAASRRSERL HRPPVIVLQR GACGQGQEDP NSLRHKYNFI ADVVEKIAPA VVHIELFRKL PFSKREVPVA SGSGFIVSED GLIVTNAHVV TNKHRVKVEL KNGATYEAKI KDVDEKADIA LIKIDHQGKL PVLLLGRSSE LRPGEFVVAI GSPFSLQNTV TTGIVSTTQR GGKELGLRNS DMDYIQTDAI INYGNSGGPL VNLDGEVIGI NTLKVTAGIS FAIPSDKIKK FLTESHDRQA KGKAITKKKY IGIRMMSLTS SKAKELKDRH RDFPDVISGA YIIEVIPDTP AEAGGLKEND VIISINGQSV VSANDVSDVI KRESTLNMVV RRGNEDIMIT VIPEEIDP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5654
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol