missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Serine / arginine-rich splicing factor 10 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Serine/arginine-rich splicing factor 10, was expressed in the hosts and tags indicated.

160.00 € - 2485.00 €

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_001177934.1
Gen-ID (Entrez) 10772
Name Serine / arginine-rich splicing factor 10 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 6
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16098960
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP7486-ec-10ug
10 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16038970
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP7486-ec-50ug
50 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16088960
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP7486-ec-100ug
100 μg
554.00 €
100 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16018970
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP7486-ec-200ug
200 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16028970
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP7486-ec-500ug
500 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16008970
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP7486-ec-1mg
1 mg
2485.00 €
1 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

NP_001177934.1
Serine / arginine-rich splicing factor 10 Protein
Not determined.
Full Length of Isoform 3
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
10772
Research Use Only
SRSF10
Recombinant Protein
E. coli
MSRYLRPPNT SLFVRNVADD TRSEDLRREF GRYGPIVDVY VPLDFYTRRP RGFAYVQFED VRDAEDALHN LDRKWICGRQ IEIQFAQGDR KTPNQMKAKE GRNVYSSSRY DDYDRYRRSR SRSYERRRSR SRSFDYNYRR SYSPRNSRPT GRPRRSRSHS DNDRPNCSWN TQYSSAYYTS RKI
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt