Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Serine / arginine-rich splicing factor 10 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Serine/arginine-rich splicing factor 10, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP7486-ec-200ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16018970
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
NP_001177934.1
Serine / arginine-rich splicing factor 10 Protein
Research Use Only
SRSF10
Recombinant Protein
E. coli
MSRYLRPPNT SLFVRNVADD TRSEDLRREF GRYGPIVDVY VPLDFYTRRP RGFAYVQFED VRDAEDALHN LDRKWICGRQ IEIQFAQGDR KTPNQMKAKE GRNVYSSSRY DDYDRYRRSR SRSYERRRSR SRSFDYNYRR SYSPRNSRPT GRPRRSRSHS DNDRPNCSWN TQYSSAYYTS RKI
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10772
200 μg
Not determined.
Full Length of Isoform 3
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol