Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ribonucleoprotein PTB-binding 2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ribonucleoprotein PTB-binding 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke: enQuireBio™ QP8116-ec-1mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
NP_060681.2 | |
Ribonucleoprotein PTB-binding 2 Protein | |
Research Use Only | |
RAVER2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AAAAGDGGGE GGAGLGSAAG LGPGPGLRGQ GPSAEAHEGA PDPMPAALHP EEVAARLQRM QRELSNRRKI LVKNLPQDSN CQEVHDLLKD YDLKYCYVDR NKRTAFVTLL NGEQAQNAIQ MFHQYSFRGK DLIVQLQPTD ALLCITNVPI SFTSEEFEEL VRAYGNIERC FLVYSEVTGH SKGYGFVEYM KKDFAAKARL ELLGRQLGAS ALFAQWMDVN LLASELIHSK CLCIDKLPSD YRDSEELLQI FSSVHKPVFC QLAQDEGSYV GGFAVVEYST AEQAEEVQQA ADGMTIKGSK VQVSFCAPGA PGRSTLAALI AAQRVMHSNQ KGLLPEPNPV QIMKSLNNPA MLQVLLQPQL CGRAVKPAVL GTPHSLPHLM NPSISPAFLH LNKAHQSSVM GNTSNLFLQN LSHIPLAQQQ LMKFENIHTN NKPGLLGEPP AVVLQTALGI GSVLPLKKEL GHHHGEAHKT SSLIPTQTTI TAGMGMLPFF PNQHIAGQAG PGHSNTQEKQ PATVGMAEGN FSGSQPYLQS FPNLAAGSLL VGHHKQQQSQ PKGTEISSGA ASKNQTSLLG EPPKEIRLSK NPYLNLASVL PSVCLSSPAS KTTLHKTGIA SSILDAISQG SESQHALEKC IAYSPPFGDY AQVSSLRNEK RGSSYLISAP EGGSVECVDQ HSQGTGAYYM ETYLKKKRVY | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
55225 | |
1 mg | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
enQuireBio™ Recombinant Human Ribonucleoprotein PTB-binding 2 Protein > 1mg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur