Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Rab5 GDP / GTP exchange factor Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Rab5 GDP/GTP exchange factor, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00 € - 2485.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001273989.1
Gen-ID (Entrez) 27342
Name Rab5 GDP / GTP exchange factor Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16083161
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP8190-ec-10ug
10 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16023171
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP8190-ec-50ug
50 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16073161
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP8190-ec-100ug
100 μg
554.00 €
100 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16003171
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP8190-ec-200ug
200 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16013171
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP8190-ec-500ug
500 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16093161
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP8190-ec-1mg
1 mg
2485.00 €
1 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_001273989.1
Rab5 GDP / GTP exchange factor Protein
Not determined.
Full Length of Isoform 2
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
27342
Research Use Only
RABGEF1
Recombinant Protein
E. coli
MSLKSERRGI HVDQSDLLCK KGCGYYGNPA WQGFCSKCWR EEYHKARQKQ IQEDWELAER LQREEEEAFA SSQSSQGAQS LTFSKFEEKK TNEKTRKVTT VKKFFSASSR VGSKKEIQEA KAPSPSINRQ TSIETDRVSK EFIEFLKTFH KTGQEIYKQT KLFLEGMHYK RDLSIEEQSE CAQDFYHNVA ERMQTRGKVP PERVEKIMDQ IEKYIMTRLY KYVFCPETTD DEKKDLAIQK RIRALRWVTP QMLCVPVNED IPEVSDMVVK AITDIIEMDS KRVPRDKLAC ITKCSKHIFN AIKITKNEPA SADDFLPTLI YIVLKGNPPR LQSNIQYITR FCNPSRLMTG EDGYYFTNLC CAVAFIEKLD AQSLNLSQED FDRYMSGQTS PRKQEAESWS PDACLGVKQM YKNLDLLSQL NERQERIMNE AKKLEKDLID WTDGIAREVQ DIVEKYPLEI KPPNQPLAAI DSENVENDKL PPPLQPQVYA G
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.