Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Rab5 GDP / GTP exchange factor Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Rab5 GDP/GTP exchange factor, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8190-ec-500ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16013171
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
NP_001273989.1
Rab5 GDP / GTP exchange factor Protein
Research Use Only
RABGEF1
Recombinant Protein
E. coli
MSLKSERRGI HVDQSDLLCK KGCGYYGNPA WQGFCSKCWR EEYHKARQKQ IQEDWELAER LQREEEEAFA SSQSSQGAQS LTFSKFEEKK TNEKTRKVTT VKKFFSASSR VGSKKEIQEA KAPSPSINRQ TSIETDRVSK EFIEFLKTFH KTGQEIYKQT KLFLEGMHYK RDLSIEEQSE CAQDFYHNVA ERMQTRGKVP PERVEKIMDQ IEKYIMTRLY KYVFCPETTD DEKKDLAIQK RIRALRWVTP QMLCVPVNED IPEVSDMVVK AITDIIEMDS KRVPRDKLAC ITKCSKHIFN AIKITKNEPA SADDFLPTLI YIVLKGNPPR LQSNIQYITR FCNPSRLMTG EDGYYFTNLC CAVAFIEKLD AQSLNLSQED FDRYMSGQTS PRKQEAESWS PDACLGVKQM YKNLDLLSQL NERQERIMNE AKKLEKDLID WTDGIAREVQ DIVEKYPLEI KPPNQPLAAI DSENVENDKL PPPLQPQVYA G
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
27342
500 μg
Not determined.
Full Length of Isoform 2
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol