Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Rab5 GDP / GTP exchange factor Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Rab5 GDP/GTP exchange factor, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8190-ec-100ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16073161
  • 554.00 € / 100 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
NP_001273989.1
Rab5 GDP / GTP exchange factor Protein
Research Use Only
RABGEF1
Recombinant Protein
E. coli
MSLKSERRGI HVDQSDLLCK KGCGYYGNPA WQGFCSKCWR EEYHKARQKQ IQEDWELAER LQREEEEAFA SSQSSQGAQS LTFSKFEEKK TNEKTRKVTT VKKFFSASSR VGSKKEIQEA KAPSPSINRQ TSIETDRVSK EFIEFLKTFH KTGQEIYKQT KLFLEGMHYK RDLSIEEQSE CAQDFYHNVA ERMQTRGKVP PERVEKIMDQ IEKYIMTRLY KYVFCPETTD DEKKDLAIQK RIRALRWVTP QMLCVPVNED IPEVSDMVVK AITDIIEMDS KRVPRDKLAC ITKCSKHIFN AIKITKNEPA SADDFLPTLI YIVLKGNPPR LQSNIQYITR FCNPSRLMTG EDGYYFTNLC CAVAFIEKLD AQSLNLSQED FDRYMSGQTS PRKQEAESWS PDACLGVKQM YKNLDLLSQL NERQERIMNE AKKLEKDLID WTDGIAREVQ DIVEKYPLEI KPPNQPLAAI DSENVENDKL PPPLQPQVYA G
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
27342
100 μg
Not determined.
Full Length of Isoform 2
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol