Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Pulmonary surfactant-associated protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Pulmonary surfactant-associated protein C, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00 € - 2880.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001165828.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 6440 |
Name | Pulmonary surfactant-associated protein 1 |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16075060
|
enQuireBio™
QP6682-ye-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16015070
|
enQuireBio™
QP6682-ye-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16065060
|
enQuireBio™
QP6682-ye-100ug |
100 μg |
672.00 €
100 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16095060
|
enQuireBio™
QP6682-ye-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16005070
|
enQuireBio™
QP6682-ye-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16085060
|
enQuireBio™
QP6682-ye-1mg |
1 mg |
2880.00 €
1 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Spezifikation
NP_001165828.1 | |
Pulmonary surfactant-associated protein 1 | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
6440 | |
Research Use Only | |
SFTPC | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
FGIPCCPVHL KRLLIVVVVV VLIVVVIVGA LLMGL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |