Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Pulmonary surfactant-associated protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Pulmonary surfactant-associated protein C, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP6682-ye-10ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16075060
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
NP_001165828.1
Pulmonary surfactant-associated protein 1
Research Use Only
SFTPC
Recombinant Protein
Yeast
FGIPCCPVHL KRLLIVVVVV VLIVVVIVGA LLMGL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
6440
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol