Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PTPRB Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PTPRB, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP6556-ye-500ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16074130
  • 1810.00 € / 500 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
NP_001103224.1
PTPRB Protein
Research Use Only
PTPRB
Recombinant Protein
Yeast
RQKVSHGRER PSARLSIRRD RPLSVHLNLG QKGNRKTSCP IKINQFEGHF MKLQADSNYL LSKEYEELKD VGRNQSCDIA LLPENRGKNR YNNILPYDAT RVKLSNVDDD PCSDYINASY IPGNNFRREY IVTQGPLPGT KDDFWKMVWE QNVHNIVMVT QCVEKGRVKC DHYWPADQDS LYYGDLILQM LSESVLPEWT IREFKICGEE QLDAHRLIRH FHYTVWPDHG VPETTQSLIQ FVRTVRDYIN RSPGAGPTVV HCSAGVGRTG TFIALDRILQ QLDSKDSVDI YGAVHDLRLH RVHMVQTECQ YVYLHQCVRD VLRARKLRSE QENPLFPIYE NVNPEYHRDP VYSRH
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5787
500 μg
Not determined.
Cytoplasmic Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol