Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PTPRB Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PTPRB, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00 € - 2155.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001103224.1
Gen-ID (Entrez) 5787
Name PTPRB Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16044130
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP6556-ye-10ug
10 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16084130
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP6556-ye-50ug
50 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16034130
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP6556-ye-100ug
100 μg
672.00 €
100 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16064130
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP6556-ye-200ug
200 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16074130
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP6556-ye-500ug
500 μg
1810.00 €
500 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16054130
missing translation for 'viewDocuments'
enQuireBio™
QP6556-ye-1mg
1 mg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Specifications
NP_001103224.1
PTPRB Protein
Not determined.
Cytoplasmic Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
5787
Research Use Only
PTPRB
Recombinant Protein
Yeast
RQKVSHGRER PSARLSIRRD RPLSVHLNLG QKGNRKTSCP IKINQFEGHF MKLQADSNYL LSKEYEELKD VGRNQSCDIA LLPENRGKNR YNNILPYDAT RVKLSNVDDD PCSDYINASY IPGNNFRREY IVTQGPLPGT KDDFWKMVWE QNVHNIVMVT QCVEKGRVKC DHYWPADQDS LYYGDLILQM LSESVLPEWT IREFKICGEE QLDAHRLIRH FHYTVWPDHG VPETTQSLIQ FVRTVRDYIN RSPGAGPTVV HCSAGVGRTG TFIALDRILQ QLDSKDSVDI YGAVHDLRLH RVHMVQTECQ YVYLHQCVRD VLRARKLRSE QENPLFPIYE NVNPEYHRDP VYSRH
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.