Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Potassium channel subfamily K member 2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Potassium channel subfamily K member 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP9230-ye-500ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16087881
  • 1810.00 € / 500 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
NP_001017424.1
Potassium channel subfamily K member 2 Protein
Research Use Only
KCNK2
Recombinant Protein
Yeast
MLPSASRERP GYRAGVAAPD LLDPKSAAQN SKPRLSFSTK PTVLASRVES DTTINVMKWK TVSTIFLVVV LYLIIGATVF KALEQPHEIS QRTTIVIQKQ TFISQHSCVN STELDELIQQ IVAAINAGII PLGNTSNQIS HWD
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
3776
500 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol