Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Potassium channel subfamily K member 2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Potassium channel subfamily K member 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00 € - 2155.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001017424.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 3776 |
Name | Potassium channel subfamily K member 2 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16057881
|
enQuireBio™
QP9230-ye-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16097881
|
enQuireBio™
QP9230-ye-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16047881
|
enQuireBio™
QP9230-ye-100ug |
100 μg |
672.00 €
100 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16077881
|
enQuireBio™
QP9230-ye-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16087881
|
enQuireBio™
QP9230-ye-500ug |
500 μg |
1810.00 €
500 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16067881
|
enQuireBio™
QP9230-ye-1mg |
1 mg | N/A | ||||||
Spezifikation
NP_001017424.1 | |
Potassium channel subfamily K member 2 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
3776 | |
Research Use Only | |
KCNK2 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
MLPSASRERP GYRAGVAAPD LLDPKSAAQN SKPRLSFSTK PTVLASRVES DTTINVMKWK TVSTIFLVVV LYLIIGATVF KALEQPHEIS QRTTIVIQKQ TFISQHSCVN STELDELIQQ IVAAINAGII PLGNTSNQIS HWD | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |