Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Potassium channel subfamily K member 2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Potassium channel subfamily K member 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP9230-ye-200ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16077881
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
NP_001017424.1
Potassium channel subfamily K member 2 Protein
Research Use Only
KCNK2
Recombinant Protein
Yeast
MLPSASRERP GYRAGVAAPD LLDPKSAAQN SKPRLSFSTK PTVLASRVES DTTINVMKWK TVSTIFLVVV LYLIIGATVF KALEQPHEIS QRTTIVIQKQ TFISQHSCVN STELDELIQQ IVAAINAGII PLGNTSNQIS HWD
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
3776
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol