missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human PHD finger protein 11 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PHD finger protein 11, was expressed in the hosts and tags indicated.

160.00 € - 2485.00 €

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_001035533.1
Gen-ID (Entrez) 51131
Name PHD finger protein 11 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 6
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16093660
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP6489-ec-10ug
10 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16033670
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP6489-ec-50ug
50 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16083660
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP6489-ec-100ug
100 μg
554.00 €
100 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16013670
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP6489-ec-200ug
200 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16023670
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP6489-ec-500ug
500 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16003670
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP6489-ec-1mg
1 mg
2485.00 €
1 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

NP_001035533.1
PHD finger protein 11 Protein
Not determined.
Full Length of Isoform 2
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
51131
Research Use Only
PHF11
Recombinant Protein
E. coli
MEKRTCALCP KDVEYNVLYF AQSENIAAHE NCLLYSSGLV ECEDQDPLNP DRSFDVESVK KEIQRGRKLK CKFCHKRGAT VGCDLKNCNK NYHFFCAKKD DAVPQSDGVR GIYKLLCQQH AQFPIIAQSA KFSGVKRKRG RKKPLSGNHV QPPETMKCNT FIRQVKEEHG RHTDATVKVP FLKKCKEAGL LNYLLEEILD KVHSIPEKLM DETTSESDYE EIGSALFDCR LFEDTFVNFQ AAIEKKIHAS QQRWQQLKEE IELLQDLKQT LCSFQENRDL MSSSTSISSL SY
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt