missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PHD finger protein 11 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PHD finger protein 11, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke: enQuireBio™ QP6489-ec-200ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
NP_001035533.1 | |
PHD finger protein 11 Protein | |
Research Use Only | |
PHF11 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MEKRTCALCP KDVEYNVLYF AQSENIAAHE NCLLYSSGLV ECEDQDPLNP DRSFDVESVK KEIQRGRKLK CKFCHKRGAT VGCDLKNCNK NYHFFCAKKD DAVPQSDGVR GIYKLLCQQH AQFPIIAQSA KFSGVKRKRG RKKPLSGNHV QPPETMKCNT FIRQVKEEHG RHTDATVKVP FLKKCKEAGL LNYLLEEILD KVHSIPEKLM DETTSESDYE EIGSALFDCR LFEDTFVNFQ AAIEKKIHAS QQRWQQLKEE IELLQDLKQT LCSFQENRDL MSSSTSISSL SY | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |
51131 | |
200 μg | |
Not determined. | |
Full Length of Isoform 2 | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur