Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human PDGF R alpha Protein
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
362.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 5156
Molekulargewicht 56 kDa
Name PDGFR alpha
Menge 50 μg
Quelle Mouse myeloma cell line,NS0-derived human PDGF R alpha protein Gln24-Glu524
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Zusammensetzung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zusammensetzung Preis Menge & Verfügbarkeit  
18384977
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
R&D Systems™
322-PR-050/CF
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS.
362.00 €
50 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The Recombinant Human PDGF R alpha Protein is derived from NS0. The Recombinant Human PDGF R alpha Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Spezifikation
Spezifikation
5156
PDGFR alpha
Mouse myeloma cell line,NS0-derived human PDGF R alpha protein Gln24-Glu524
Unconjugated
97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.
56 kDa
50 μg
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Recombinant
Videos