Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Nucleolar protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Nucleolar protein 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP6427-ec-100ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16073230
  • 554.00 € / 100 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
NP_001171986.1
Nucleolar protein 1
Research Use Only
NOL3
Recombinant Protein
E. coli
MGNAQERPSE TIDRERKRLV ETLQADSGLL LDALLARGVL TGPEYEALDA LPDAERRVRR LLLLVQGKGE AACQELLRCA QRTAGAPDPA WDWQHVGPGY RDRSYDPPCP GHWTPEAPGS GTTCPGLPRA SDPDEAGGPE GSEAVQSGTP EEPEPELEAE ASKEAEPEPE PEPELEPEAE AEPEPELEPE PDPEPEPDFE ERDESEDS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
8996
100 μg
Not determined.
Full Length of Isoform 2
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol