Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Nucleolar protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Nucleolar protein 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00 € - 2485.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001171986.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 8996 |
Name | Nucleolar protein 1 |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16083230
|
enQuireBio™
QP6427-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16023240
|
enQuireBio™
QP6427-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16073230
|
enQuireBio™
QP6427-ec-100ug |
100 μg |
554.00 €
100 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16003240
|
enQuireBio™
QP6427-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16013240
|
enQuireBio™
QP6427-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16093230
|
enQuireBio™
QP6427-ec-1mg |
1 mg |
2485.00 €
1 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Spezifikation
NP_001171986.1 | |
Nucleolar protein 1 | |
Not determined. | |
Full Length of Isoform 2 | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
8996 | |
Research Use Only | |
NOL3 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGNAQERPSE TIDRERKRLV ETLQADSGLL LDALLARGVL TGPEYEALDA LPDAERRVRR LLLLVQGKGE AACQELLRCA QRTAGAPDPA WDWQHVGPGY RDRSYDPPCP GHWTPEAPGS GTTCPGLPRA SDPDEAGGPE GSEAVQSGTP EEPEPELEAE ASKEAEPEPE PEPELEPEAE AEPEPELEPE PDPEPEPDFE ERDESEDS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |