Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NMNAT1 / NMNAT Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) NMNAT1 / NMNAT, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00 € - 2485.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001284707.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 64802 |
Name | NMNAT1 / NMNAT Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16072481
|
enQuireBio™
QP8070-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16012491
|
enQuireBio™
QP8070-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16062481
|
enQuireBio™
QP8070-ec-100ug |
100 μg |
554.00 €
100 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16092481
|
enQuireBio™
QP8070-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16002491
|
enQuireBio™
QP8070-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16082481
|
enQuireBio™
QP8070-ec-1mg |
1 mg |
2485.00 €
1 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Spezifikation
NP_001284707.1 | |
NMNAT1 / NMNAT Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
64802 | |
Research Use Only | |
NMNAT1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MENSEKTEVV LLACGSFNPI TNMHLRLFEL AKDYMNGTGR YTVVKGIISP VGDAYKKKGL IPAYHRVIMA ELATKNSKWV EVDTWESLQK EWKETLKVLR HHQEKLEASD CDHQQNSPTL ERPGRKRKWT ETQDSSQKKS LEPKTKAVPK VKLLCGADLL ESFAVPNLWK SEDITQIVAN YGLICVTRAG NDAQKFIYES DVLWKHRSNI HVVNEWIAND ISSTKIRRAL RRGQSIRYLV PDLVQEYIEK HNLYSSESED RNAGVILAPL QRNTAEAKT | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |