Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NMNAT1 / NMNAT Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) NMNAT1 / NMNAT, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8070-ec-10ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16072481
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
NP_001284707.1
NMNAT1 / NMNAT Protein
Research Use Only
NMNAT1
Recombinant Protein
E. coli
MENSEKTEVV LLACGSFNPI TNMHLRLFEL AKDYMNGTGR YTVVKGIISP VGDAYKKKGL IPAYHRVIMA ELATKNSKWV EVDTWESLQK EWKETLKVLR HHQEKLEASD CDHQQNSPTL ERPGRKRKWT ETQDSSQKKS LEPKTKAVPK VKLLCGADLL ESFAVPNLWK SEDITQIVAN YGLICVTRAG NDAQKFIYES DVLWKHRSNI HVVNEWIAND ISSTKIRRAL RRGQSIRYLV PDLVQEYIEK HNLYSSESED RNAGVILAPL QRNTAEAKT
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
64802
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol