Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NK-tumor recognition Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) NK-tumor recognition protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00 € - 2485.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_005376.2 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 4820 |
Name | NK-tumor recognition Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16083200
|
enQuireBio™
QP6422-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16023210
|
enQuireBio™
QP6422-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16073200
|
enQuireBio™
QP6422-ec-100ug |
100 μg |
554.00 €
100 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16003210
|
enQuireBio™
QP6422-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16013210
|
enQuireBio™
QP6422-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16093200
|
enQuireBio™
QP6422-ec-1mg |
1 mg |
2485.00 €
1 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Spezifikation
NP_005376.2 | |
NK-tumor recognition Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
4820 | |
Research Use Only | |
NKTR | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
HFDIEINREP VGRIMFQLFS DICPKTCKNF LCLCSGEKGL GKTTGKKLCY KGSTFHRVVK NFMIQGGDFS EGNGKGGESI YGGYFKDENF ILKHDRAFLL SMANRGKHTN GSQFFITTKP APHLDGVHVV FGLVISGFEV IEQIENLKTD AASRPYADVR VIDCGV | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |