Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NK-tumor recognition Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) NK-tumor recognition protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP6422-ec-10ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16083200
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
NP_005376.2
NK-tumor recognition Protein
Research Use Only
NKTR
Recombinant Protein
E. coli
HFDIEINREP VGRIMFQLFS DICPKTCKNF LCLCSGEKGL GKTTGKKLCY KGSTFHRVVK NFMIQGGDFS EGNGKGGESI YGGYFKDENF ILKHDRAFLL SMANRGKHTN GSQFFITTKP APHLDGVHVV FGLVISGFEV IEQIENLKTD AASRPYADVR VIDCGV
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
4820
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol