Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NDUFB10 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) NDUFB10, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP6413-ec-100ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16083130
  • 554.00 € / 100 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
NP_004539.1
NDUFB10 Protein
Research Use Only
NDUFB10
Recombinant Protein
E. coli
MPDSWDKDVY PEPPRRTPVQ PNPIVYMMKA FDLIVDRPVT LVREFIERQH AKNRYYYYHR QYRRVPDITE CKEEDIMCMY EAEMQWKRDY KVDQEIINIM QDRLKACQQR EGQNYQQNCI KEVEQFTQVA KAYQDRYQDL GAYSSARKCL AKQRQRMLQE RKAAKEAAAA TS
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
4716
100 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol