Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NDUFB10 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) NDUFB10, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00 € - 2485.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_004539.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 4716 |
Name | NDUFB10 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16093130
|
enQuireBio™
QP6413-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16033140
|
enQuireBio™
QP6413-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16083130
|
enQuireBio™
QP6413-ec-100ug |
100 μg |
554.00 €
100 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16013140
|
enQuireBio™
QP6413-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16023140
|
enQuireBio™
QP6413-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16003140
|
enQuireBio™
QP6413-ec-1mg |
1 mg |
2485.00 €
1 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Spezifikation
NP_004539.1 | |
NDUFB10 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
4716 | |
Research Use Only | |
NDUFB10 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MPDSWDKDVY PEPPRRTPVQ PNPIVYMMKA FDLIVDRPVT LVREFIERQH AKNRYYYYHR QYRRVPDITE CKEEDIMCMY EAEMQWKRDY KVDQEIINIM QDRLKACQQR EGQNYQQNCI KEVEQFTQVA KAYQDRYQDL GAYSSARKCL AKQRQRMLQE RKAAKEAAAA TS | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |