Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Myosin regulatory lc 2, ventric/card muscle isoform Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Myosin regulatory lc 2, ventricular/cardiac muscle isoform, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8680-ec-100ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16085921
  • 554.00 € / 100 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
NP_000423.2
Myosin regulatory lc 2, ventric/card muscle isoform Protein
Research Use Only
MYL2
Recombinant Protein
E. coli
KRAGGANSNV FSMFEQTQIQ EFKEAFTIMD QNRDGFIDKN DLRDTFAALG RVNVKNEEID EMIKEAPGPI NFTVFLTMFG EKLKGADPEE TILNAFKVFD PEGKGVLKAD YVREMLTTQA ERFSKEEVDQ MFAAFPPDVT GNLDYKNLVH IITHGEE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
4633
100 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol