Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Myosin regulatory lc 2, ventric/card muscle isoform Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Myosin regulatory lc 2, ventricular/cardiac muscle isoform, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00 € - 2485.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_000423.2 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 4633 |
Name | Myosin regulatory lc 2, ventric/card muscle isoform Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16095921
|
enQuireBio™
QP8680-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16035931
|
enQuireBio™
QP8680-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16085921
|
enQuireBio™
QP8680-ec-100ug |
100 μg |
554.00 €
100 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16015931
|
enQuireBio™
QP8680-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16025931
|
enQuireBio™
QP8680-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16005931
|
enQuireBio™
QP8680-ec-1mg |
1 mg |
2485.00 €
1 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Spezifikation
NP_000423.2 | |
Myosin regulatory lc 2, ventric/card muscle isoform Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
4633 | |
Research Use Only | |
MYL2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
KRAGGANSNV FSMFEQTQIQ EFKEAFTIMD QNRDGFIDKN DLRDTFAALG RVNVKNEEID EMIKEAPGPI NFTVFLTMFG EKLKGADPEE TILNAFKVFD PEGKGVLKAD YVREMLTTQA ERFSKEEVDQ MFAAFPPDVT GNLDYKNLVH IITHGEE | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |